Learn More
Alfa, alfa-dimetiltriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha-Dimethyltryptamine |
| CAS | 304-53-0 |
| Fórmula molecular | C12H16N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | alpha,alpha-Dimethyl-1H-indole-3-ethanamine, 1-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropan-2-amine, 3-(2-Amino-2,2-dimethylethyl)indole, alpha,alpha-Dimethyl-3-indoleethanamine, Ro 3-1638 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2/c1-12(2,13)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,14H,7,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-3-il)-2-metilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1313 |