Learn More
alfa, alfa-dimetilfenetilformamida, TRC
Código de producto. 30134631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134631 10 g 10 g
17901045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47665010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52117-13-2
Fórmula molecular C11 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 177.24
Sinónimo Formamide, N-(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)-, Formamide, N-(α,α-dimethylphenethyl)- (7CI), N-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)formamide, 2-Methyl-3-phenyl-2-N-formylaminopropane, N-(α,α-Dimethylphenethyl)formamide, α,α-Dimethylphenethylformamide, N-(2-Methyl-1-phenylpropan-2-yl)formamide
Nombre IUPAC N-(2-metil-1-fenilpropano-2-il)formamida
SMILES CC(C)(Cc1ccccc1)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,12-9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1154
Porcentaje de pureza >95%