Learn More
alfa,alfa-Dimetilbenzilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396999 5 g 5 g
11386999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26845.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-32-0 | C9H13N | 135.21 g/mol
Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediate, pharmaceutical Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Producto intermedio en la industria agroquímica, de los colorantes y farmacéutica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-32-0
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00134680
Clave InChI KDFDOINBXBEOLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cumylamine, alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 1-methyl-1-phenyl-ethylamine, 1-methyl-1-phenylethylamine, 2-phenyl-2-propanamine, alpha-aminoisopropylbenzene, benzenemethanamine, alpha,alpha-dimethyl, dimethyl-aminophenylmethane, cumyl amine, phenisopropyl amine
PubChem CID 68509
Nombre IUPAC 2-phenylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Dimethylbenzylamine
Densidad 0.94
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.52
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 96%