Learn More
Alfa, Alfa'-Dilaurin, TRC
Código de producto. 30370635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370635 250 mg
30376447 1 g
30370411 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-93-5
Fórmula molecular C27H52O5
Peso molecular (g/mol) 456.7
Sinónimo Dodecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester, 1,3-Dilaurin, 1,3-Dilauroylglycerol, Glycerol 1,3-didodecanoate, Glycerol 1,3-dilaurate
Nombre IUPAC (3-dodecanoiloxi-2-hidroxipropilo) dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha'-Dilaurin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.3815