Learn More
Ácido alfa,alfa-difluorurofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423347 250 mg 250 miligramos
11391949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26028.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 360-03-2 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-03-2
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00498146
Clave InChI PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 726153
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoro-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 99%