Learn More
Alfa, alfa-diclorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-alpha-Dichlorotoluene |
| CAS | 98-87-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Toluene, α,α-dichloro- (8CI), (Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride, Benzyl dichloride, Benzylene chloride, Benzylidene chloride, Dichlorophenylmethane, NSC 7915, α,α-Dichlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | ClC(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | diclorometilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.03 |
| Mostrar más |