Learn More
alfa,alfa'-Dicloro-p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209323 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10406790 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10327030 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10209323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-25-6
Número MDL MFCD00000920
Clave InChI ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
Nombre IUPAC 1,4-bis(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α'-Dichloro-p-xylene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 254.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8Cl2
Fórmula lineal C6H4(CH2Cl)2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 384
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in acetone and methylenechloride,50mg/mL methanol
Peso molecular (g/mol) 175.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a'-Dichloro-p-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.