Learn More
alfa,alfa'-Dicloro-o-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10695392 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10695392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α'-Dichloro-o-xylene
Nombre de nota 98%
CAS 612-12-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8Cl2
Fórmula lineal C6H4(CH2Cl)2
Número MDL MFCD00000903
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 364
Sinónimo 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Clave InChI FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=CC=CC=C1CCl
Nombre IUPAC 1,2-bis(clorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 175.05
PubChem CID 11919
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a'-Dichloro-o-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.