Learn More
alfa,alfa'-Dibromo-p-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10020810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020810 100 g Frasco de vidrio 100 g
10520551 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10020810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112941000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-24-5
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.95
Número MDL MFCD00000182
Clave InChI RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
Nombre IUPAC 1,4-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α,α′-Dibromo-p-xylene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 147.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 2.0120g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2Br)2
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 385
Gravedad específica 2.012
Información de solubilidad Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y cristales gruesos