Learn More
alfa,alfa'-Dibromo-o-xileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775751 100 g Frasco de plástico 100 g
10152330 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112931000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-13-4
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.95
Número MDL MFCD00000175
Clave InChI KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
Nombre IUPAC 1,2-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α'-Dibromo-o-xylene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91.0°C to 96.0°C
Color Blanco a crema
Densidad 1.9600g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CH2Br)2
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 366
Gravedad específica 1.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.