Learn More
alfa,alfa'-Dibromo-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934521 25 g Frasco de vidrio 25 g
11741371 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155050250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-15-3
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.95
Clave InChI OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
PubChem CID 69373
Nombre IUPAC 1,3-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α'-Dibromo-m-xylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75.0°C to 77.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 135.0°C to 140.0°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2Br)2
Cantidad 25 g
Beilstein 05,374
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha, alpha'-Dibromo-m-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.