Learn More
Alfa, Alfa-Bis[4-(dimetilamino)fenilo]-4-(fenilamino)-1-naftalenemetanol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30010470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010470 25 g 25 g
30005889 100 mg 100 miligramos
30007193 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41641025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6786-83-0
Fórmula molecular C33 H33 N3 O
Peso molecular (g/mol) 487.63
Sinónimo C.I. Solvent Blue 4, Aizen Victoria Blue B Base, Baso Blue 645, Brilliant Oil Blue B Base, C.I. 44045B, Fast Oil Blue B Base, Solvent Blue 4, Victoria Blue B Base, Victoria Blue BA Base, Victoria Blue BDP Base, Victoria Blue Base, Victoria Blue Base B, Victoria Blue Base FB, Waxoline Victoria Blue B
Nombre IUPAC (4-anilino-1-naftil)-bis[4-(dimetilamino)fenil]metanol
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)-1-naphthalenemethanol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H33N3O/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(37,25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26/h5-23,34,37H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.2624