Learn More
Alfa, Alfa-Bis[4-(dimetilamino)fenilo]-4-(metilamino)-benzenometanol (>75%), TRC
Código de producto. 30384655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384655 1 mg
30375403 25 mg
30370930 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4712851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 561-41-1
Fórmula molecular C24 H29 N3 O
Peso molecular (g/mol) 375.51
Sinónimo α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)benzenemethanol, Benzenemethanol, α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)-
Nombre IUPAC BIS[4-(dimetilamino)fenilo]-[4-(metilamino)fenilometanol
SMILES CNc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)benzenemethanol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N3O/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(28,19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5/h6-17,25,28H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.2311