Learn More
Alfa, Alfa-Bis[4-(dimetilamino)fenilo]-4-(metilamino)-benzenometanol (>75%), TRC
Código de producto. 30375403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375403 25 mg
30384655 1 mg
30370930 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47128525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 561-41-1
Fórmula molecular C24 H29 N3 O
Peso molecular (g/mol) 375.51
Sinónimo α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)benzenemethanol, Benzenemethanol, α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)-
Nombre IUPAC BIS[4-(dimetilamino)fenilo]-[4-(metilamino)fenilometanol
SMILES CNc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)benzenemethanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N3O/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(28,19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5/h6-17,25,28H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.2311
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.