Learn More
Alfa, Alfa-Bis[2-(dimetilamino)etilo]-4-clorofenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30003604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003604 2.5 g 2.50 g
18062400 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4298002.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-57-8
Fórmula molecular C16 H24 Cl N3
Peso molecular (g/mol) 293.83
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 4-chloro-α,α-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP), 4-chloro-alpha,alpha-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-;
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenilo)-4-(dimetilamino)-2-[2-(dimetilamino)etil]butanenitrilo
SMILES CN(C)CCC(CCN(C)C)(C#N)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile
Cantidad 2.5 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN3/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1659
Porcentaje de pureza >95%