Learn More
alfa, alfa, alfa-Tris(hidroximetil)tolueno, TRC
Código de producto. 30457294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457294 10 g 10 g
30456491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88491010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4704-99-8
Fórmula molecular C10 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2-Hydroxymethyl-2-phenylpropane-1,3-diol, β,β-Bis(hydroxymethyl)-benzeneethanol
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943