missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alfa, alfa, alfa-Tris(hidroximetil)tolueno, TRC

Código de producto. 30456491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456491 1 g 1 g
30457294 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30456491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8849101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4704-99-8
Fórmula molecular C10 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 2-Hydroxymethyl-2-phenylpropane-1,3-diol, β,β-Bis(hydroxymethyl)-benzeneethanol
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES OCC(CO)(CO)c1ccccc1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.