Learn More
Alfa, alfa, alfa-trifluorotolueno, TRC
Código de producto. 30453612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453612 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30453612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT793525250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7 H5 F3
Cantidad 250 mL
Sinónimo Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 146.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0343