Learn More
alfa,alfa,alfa-Trifluorotolueno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
50 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711614 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10723901 50 mL Frasco de plástico 50 ML
10583301 500 mL Frasco de plástico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10711614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139770025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-08-8
Fórmula molecular C7H5F3
Peso molecular (g/mol) 146.11
Número MDL MFCD00000372
Clave InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nombre IUPAC Trifluorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluorotoluene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29°C
Color Incolora
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CF3
Índice de refracción 1.4130 to 1.415
Cantidad 2.5 L
Beilstein 05, 290
Índice Merck 15, 1113
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: a,a,a-Trifluorotoluene