Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10680054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10680054 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10680054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314220010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate
CAS 1548-13-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H4F3NO
Fórmula lineal CF3C6H4NCO
Índice de refracción 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00002028
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isocyanate, 4-trifluoromethyl phenylisocyanate, 4-isocyanatobenzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylphenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethyl benzenisocyanate
Clave InChI QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
Peso molecular (g/mol) 187.12
PubChem CID 73768
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid