Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10587933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10587933 25 g Glass bottle 25 g
10424253 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10587933 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170350250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 329-01-1
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.12
Número MDL MFCD00002020
Clave InChI SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3360g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CF3C6H4NCO
Índice de refracción 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid