Learn More
alfa,alfa,alfa-triclorotolueno-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-D5 |
| CAS | 93232-45-2 |
| Fórmula molecular | C7 D5 Cl3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, (trichloromethyl)- (9 CI), (Trichloromethyl)benzene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-d5, alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(triclorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 200.5044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.9771 g/mol |
| Mostrar más |