Learn More
alfa,alfa,alfa-Tribromoquinaldina, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430728 250 g 250 g
11410728 10 g 10 g
11420728 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25218.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-53-6
Fórmula molecular C10H6Br3N
Peso molecular (g/mol) 379.88
Número MDL MFCD00006755
Clave InChI UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69178
Nombre IUPAC 2-(tribromometil)quinolina
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 250 g
Beilstein 147638
Sinónimo 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.89
Porcentaje de pureza 97%