Learn More
Alfa,alfa,alfa',alfa'-tetrametil-5-metil-1,3-bencenodiacetonitrilo-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12 |
| CAS | 1185098-75-2 |
| Fórmula molecular | C15H6D12N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α1,α1,α3,α3,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile)-d12, 2-[3-(Cyanodimethyl methyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile-d12, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene-d12, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3/i2D3,3D3,4D3,5D3 |
| SMILES | CC1=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 238.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.2223 |