Learn More
Alfa, Alfa, Alfa', Alfa'-Tetrametil-5-(dibromometil)-1,3-benzenodiaacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30409540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409540 50 mg
30412572 25 mg
30425443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29149550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027160-12-8
Fórmula molecular C15 H16 Br2 N2
Peso molecular (g/mol) 384.11
Sinónimo 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(dibromometilfenilo]-2-metilpropanenitrilo
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.968