Learn More
alfa,alfa,alfa',alfa'-Tetrabromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478086 250 g 250 g
11468086 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14121.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421.752 g/mol
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α,α,α′,α′-tetrabromo-o-xileno reacciona con 5-endo,6-endo-bis-clormetil-norborn-2-eno para obtener trans/cis-2,3-bis(clorometil)-1,4-metano-1,2,3,4-tetrahidroantraceno. Además, participa en la preparación de 1-(3-butenil)-2-(deuteriometil)benceno el reaccionar con bromuro de alilmagnesio. Asimismo, se utiliza para preparar exo-benzociclobuteno-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanoantracieno al reaccionar con exo-1,4,4a,8b-tetrahidro-1,4-metanobifenileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13209-15-9
Fórmula molecular C8H6Br4
Peso molecular (g/mol) 421.752
Número MDL MFCD00000131
Clave InChI LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
Nombre IUPAC 1,2-bis(dibromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 250 g
Número UN UN1759
Beilstein 2211698
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.75
Porcentaje de pureza 97%