Learn More
alfa,alfa,alfa',alfa'-Tetrabromo-o-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10307120 100 g 100 g
10072843 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137971000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13209-15-9
Número MDL MFCD00000131
Clave InChI LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
Nombre IUPAC 1,2-bis(dibromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H6Br4
Fórmula lineal C6H4(CHBr2)2
Cantidad 100 g
Beilstein 05,367
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 421.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.75
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a,a',a'-Tetrabromo-o-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.