Learn More
alfa,alfa,alfa',5-tetrametil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120512-38-1 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(3-(1-Cyanoethyl)-5-methylphenyl)-2-methylpropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2/c1-10-5-12(11(2)8-15)7-13(6-10)14(3,4)9-16/h5-7,11H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(1-cianoetil)-5-metilfenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.131 |