Learn More
Alfa, Alfa, 3,5-Tetrametil-benzenacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30412532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412532 1 g 1 g
30423960 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3009001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93748-07-3
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.25
Sinónimo 2-(3,5-Dimethylphenyl)-2-methylpropionitrile
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetilfenil)-2-metilpropanenitrilo
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N/c1-9-5-10(2)7-11(6-9)12(3,4)8-13/h5-7H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1204