Learn More
Alfa, alfa, 2,6-tetracloro-tolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha-2,6-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 81-19-6 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | alpha,alpha,2,6-Tetrachlorotoluene, Benzene','1,3-dichloro-2-(dichloromethyl)- (9CI','ACI), 1,3-Dichloro-2-(dichloromethyl)benzene (ACI), Toluene','α,α,2,6-tetrachloro- (7CI','8CI), 2,6,α,α-Tetrachlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzal chloride, 2,6-Dichlorobenzylidene chloride, NSC 79866, α,α,2,6-Tetrachlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H |
| SMILES | ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-2-(diclorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 229.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9067 |