Learn More
Ácido alfa-aleurítico, TRC
Código de producto. 30310776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310776 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30310776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA52550010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Fórmula molecular C16 H32 O5
Cantidad 10 g
Sinónimo (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
SMILES OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (9R,10S)-9,10,16-trihidroxihexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 304.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.225