missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Actinin 1/2/3/4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17257583 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17257583 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17257583 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5114820

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

alpha Actinin 1/2/3/4 Polyclonal Antibody

alpha Actinin 1/2/3/4 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Actinin 1/2/3/4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ACTN1
N.º de referencia del gen O43707, O88990, P12814, P35609, P57780, Q08043, Q7TPR4, Q9JI91, Q9QXQ0, Q9Z1P2
Alias de gen 1110008F24Rik; 3110023F10Rik; actinin 1 smooth muscle; actinin alpha 1; actinin alpha 2; actinin alpha 3; actinin alpha 3 (gene/pseudogene); actinin alpha 4; actinin, alpha 1; actinin, alpha 2; actinin, alpha 3; ACTININ-4; ACTN1; Actn1a; ACTN2; Actn3; Actn4; alpha actinin 1a; alpha actinin 4; alpha-actinin cytoskeletal isoform; alpha-actinin skeletal muscle; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 3; Alpha-actinin-1; alpha-actinin-2; Alpha-actinin-3; alpha-actinin-4; BDPLT15; C77391; CMD1AA; CMH23; F-actin cross-linking protein; focal segmental glomerulosclerosis 1; FSGS; FSGS1; non-muscle alpha-actinin 1; non-muscle alpha-actinin 4; Non-muscle alpha-actinin-1
Símbolos de los genes ACTN1, Actn2, Actn3, Actn4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ACTN1/2/3/4.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109711, 11472, 11474, 171009, 291245, 60595, 63836, 81, 81634, 87, 88, 89
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.