Learn More
alfa-Acetil-gamma-butirolactona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496116 500 g 500 g
11486116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22967.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-23-7
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00005394
Clave InChI OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
Nombre IUPAC 3-acetiloxolan-2-ona
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Densidad 1.19
Punto de ebullición 107°C to 108°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 500 g
Beilstein 112676
Índice Merck 14,83
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone