Learn More
Ácido alfa-acetamino-alfa-carboxi-(3-indol)-butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Acetamino-a-carboxy-R-(3-indole)-butyric Acid |
| CAS | 408537-42-8 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | α-Acetamino-α-Carboxy-(3-Indole)-Butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O5/c1-10(19)18-9-16(14(20)21,15(22)23)7-6-11-8-17-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,8,17H,6-7,9H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| SMILES | CC(=O)NCC(CCc1c[nH]c2ccccc12)(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(acetamidometil)-2-[2-(1H-indol-3-il)etil]propanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 318.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1216 |