Learn More
Ácido alfa-acetamidocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-Acetamidocinnamic Acid |
| CAS | 5469-45-4 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 2-(acetylamino)-3-phenyl-, Cinnamic acid, α-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 2-(Acetylamino)-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-Acetamidocinnamic acid, 2-Acetylamino-3-phenylacrylic acid, 2-Acetylamino-3-phenylprop-2-enoic acid, N-Acetyldehydrophenylalanine, NSC 25333, α-Acetamidocinnamic acid, α-Acetylaminocinnamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/b10-7- |
| SMILES | CC(=O)N\C(=C/c1ccccc1)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-2-acetamido-3-fenilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0739 |