Learn More
Alfa-(4-terc-butilfenil)di(2-pirrolil)metano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487947 1 g 1 g
15497947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51066.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 167482-98-6 | C19H22N2 | 278.399 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167482-98-6
Fórmula molecular C19H22N2
Peso molecular (g/mol) 278.399
Número MDL MFCD03454220
Clave InChI SLPZWMKFAWAFSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-tert-butylphenyl dipyrromethane, alpha-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, e'-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, 2-4-tert-butylphenyl 1h-pyrrol-2-yl methyl-1h-pyrrole, a-4-tert-butylphenyl di 2-pyrrolyl methane, 2,2'-4-tert-butylphenyl methylenebispyrrole, 2,2'-4-tert-butylbenzylidene bis 1h-pyrrole, 2,2'-4-tert-butylphenyl methylene di 1h-pyrrole, 2-4-tert-butylphenyl-1h-pyrrol-2-yl methyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 2,2'-4-1,1-dimethylethyl phenyl methylene bis
PubChem CID 4245355
Nombre IUPAC 2-[(4-terc-butilfenil)-(1H-pirrol-2-il)metil]-1H-pirrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CN2)C3=CC=CN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(4-tert-Butylphenyl)di(2-pyrrolyl)methane
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza 99%