Learn More
Alfa-(4-isobutilfenil)etanol, TRC
Código de producto. 17912655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912655 100 mg 100 miligramos
17902085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI780300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40150-92-3
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358