Learn More
alfa-(4'-hidroxifenil)floroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(4'-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone |
| CAS | 15485-65-1 |
| Fórmula molecular | C14H12O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Trihydroxyphenyl-4'-hydroxybenzyl Ketone, 2-(p-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone, 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-3-1-8(2-4-9)5-11(17)14-12(18)6-10(16)7-13(14)19/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0685 |