Learn More
alfa,4-Dimetilestireno, estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497875 5 g 5 g
15407885 25 g 25 g
15417885 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31739.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-32-0
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00036510
Clave InChI MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,4-Dimethylstyrene
Nombre de nota stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densidad 0.872
Punto de ebullición 186°C to 189°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-metil-4-prop-1-en-2-ilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha,4-Dimethylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-benzene