Learn More
Sal de potasio del ácido alfa,4-dihidroxi-3-metoxi-alfa-metil-bencenoetanosulfónico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt-d5 |
| CAS | 1794789-29-9 |
| Fórmula molecular | C10H8D5KO6S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Monopotassium Salt-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O6S.K/c1-10(12,17(13,14)15)6-7-3-4-8(11)9(5-7)16-2;/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i1D3,6D2; |
| SMILES | [K+].[2H]C([2H])([2H])C(O)(C([2H])([2H])c1ccc([O-])c(OC)c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | potasio;2-metoxi-4-(1,1,3,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-2-sulfopropil)fenolato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.0384 |