Learn More
Alfa-(4-Clorofenil)-Alfa-propionilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-(4-Chlorophenyl)-a-propionylacetonitrile |
| CAS | 55474-40-3 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 4-chloro-α-(1-oxopropyl)-, Valeronitrile, 2-(p-chlorophenyl)-3-oxo- (6CI,7CI), 4-Chloro-α-(1-oxopropyl)benzeneacetonitrile, (2Ξ)-2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopentanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-11(14)10(7-13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-3-oxopentaninnitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0451 |