Learn More
alfa-(4-Clorofenil)-2-etil-1,3-dioxolano-2-acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30358860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358860 1 g -
30348826 500 mg 500 miligramos
30355590 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4222351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55474-41-4
Fórmula molecular C13 H14 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 251.71
Sinónimo 1,3-Dioxolane-2-acetonitrile, α-(4-chlorophenyl)-2-ethyl-, α-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile, (Ξ)-(4-Chlorophenyl)(2-ethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetonitrile
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-(2-etil-1,3-dioxolano-2-il)acetonitrilo
SMILES CCC1(OCCO1)C(C#N)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-2-13(16-7-8-17-13)12(9-15)10-3-5-11(14)6-4-10/h3-6,12H,2,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0713