Learn More
Alfa-(4-bromofenil)-2-piridinacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile |
| CAS | 85750-24-9 |
| Fórmula molecular | C13H9BrN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | α-(4-Bromophenyl)-2-Pyridineacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12(9-15)13-3-1-2-8-16-13/h1-8,12H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C(C#N)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)-2-piridin-2-ilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.13 |