Learn More
Éster metílico del ácido alfa-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]-beta-metil-beta-fenoxi-bencenopropanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alpha-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-Beta-methyl-Beta-phenoxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester (Mixture of Diasteriomers) |
| CAS | 159308-02-8 |
| Fórmula molecular | C23H24N2O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-((4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy)-3-phenoxy-3-phenylbutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N2O6/c1-23(16-11-7-5-8-12-16,31-17-13-9-6-10-14-17)20(21(26)29-4)30-22-24-18(27-2)15-19(25-22)28-3/h5-15,20H,1-4H3 |
| SMILES | CC(OC1=CC=CC=C1)(C(C(OC)=O)OC2=NC(OC)=CC(OC)=N2)C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-((4,6-dimetoxipirimidin-2-il)oxi)-3-fenoxi-3-fenilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 424.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.16 |