Learn More
alfa,3-Dimetilestireno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444710 1 g 1 g
11434710 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50760.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1124-20-5 | C10H12 | 132.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-20-5
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD08060972
Clave InChI XXTQHVKTTBLFRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m,alpha-dimethylstyrene, alpha,3-dimethylstyrene, m-isopropenyltoluene, unii-3ey8gvm0dx, benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl, 3ey8gvm0dx, 1-methyl-3-prop-1-en-2-yl benzene, 1-isopropenyl-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl benzene, 1-methyl-3-ethenyl benzene
PubChem CID 70759
Nombre IUPAC 1-metil-3-prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,3-Dimethylstyrene
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21