Learn More
Alfa-(3,4,5-trimetoxibencilideno)-beta-metoxipropilnitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(3,4,5-Trimethoxybenzylidene)-beta-methoxypropylnitrile |
| CAS | 7520-69-6 |
| Fórmula molecular | C14H17NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trimethoxy-alpha-(methoxymethyl)cinnamonitrile, 2-(Methoxymethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO4/c1-16-9-11(8-15)5-10-6-12(17-2)14(19-4)13(7-10)18-3/h5-7H,9H2,1-4H3/b11-5+ |
| SMILES | COC\C(=C\c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)\C#N |
| Nombre IUPAC | (E)-2-(metoximetil)-3-(3,4,5-trimetoxifenil)prop-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1158 |