Learn More
Alcohol alfa-[2-(metilamino)etilo]benzilo, TRC
Código de producto. 17993885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993885 5 g 5 g
17931635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2861205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42142-52-9
Fórmula molecular C10 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, Benzyl alcohol, α-[2-(methylamino)ethyl]- (6CI,7CI), α-[2-(Methylamino)ethyl]benzenemethanol, (±)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol, 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-Methylamino-1-phenylpropanol, 3-N-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, Methyl(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)methylamine, N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, N-Methyl-3-phenyl-3-hydroxypropylamine, N-Methyl-N-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine
Nombre IUPAC 3-(metilamino)-1-fenilpropano-1-ol
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154