Learn More
alfa, 2-Dimetilestireno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342019 5 g 5 g
11332019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26073.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26444-18-8
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00049092
Clave InChI OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
Nombre IUPAC 1-metil-2-prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,2-Dimethylstyrene
Densidad 0.894
Punto de ebullición 53°C to 55°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (110°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 99%