Learn More
alfa, 2-Dimetilestireno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332019 1 g 1 g
11342019 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332019 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26073.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132.206 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26444-18-8
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00049092
Clave InChI OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
Nombre IUPAC 1-metil-2-prop-1-en-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha,2-Dimethylstyrene
Punto de ebullición 53°C to 55°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (110°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 99%