Learn More
alfa-2- Cloroisodureno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062030 5 g Frasco de vidrio 5 g
10467000 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1585-16-6 | C10H13Cl | 168.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1585-16-6
Fórmula molecular C10H13Cl
Peso molecular (g/mol) 168.66
Número MDL MFCD00000901
Clave InChI UNRGEIXQCZHICP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, alpha-2-chloroisodurene, benzene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4,6-trimethyl benzyl chloride, alpha2-chloroisodurene, chloromethyl mesitylene, 2-chloromethyl-1,3,5-trimethyl-benzene, az-chloroisodurene, a-2-chloroisodurene
PubChem CID 74108
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-2-Chloroisodurene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Blanco
Punto de ebullición 114°C to 115°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2CH2Cl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fusionado, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-2-Chloroisodurene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.